tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303188-1G OR303188-500MG OR303188-5G
APOSOR303188-1GEA 541 EUR
APOSOR303188-1G APOSOR303188-500MG APOSOR303188-5G
tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09031443
CAS nummer: 74965-31-4