Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulphanyl]acetate, Ethyl 2-((5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)acetate
OR30319-1G OR30319-250MG
APOSOR30319-1GEA 417 EUR
APOSOR30319-1G APOSOR30319-250MG
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Formule: C₆H₉N₃O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173723
CAS nummer: 32418-24-9