Allylamine, N-FMOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}prop-2-en-1-amine
OR303191-1G OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA 676 EUR
APOSOR303191-1G APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Formule: C₁₈H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14635842
CAS nummer: 856438-23-8