Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitro-1-benzothiophene, Methyl 6-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR303196-1G OR303196-5G
APOSOR303196-1GEA 0 EUR
APOSOR303196-1G APOSOR303196-5G
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇NO₄S
MW: 237.232 g/mol
Smeltpunt: 206…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040671
CAS nummer: 34084-88-3