Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303203-1G OR303203-500MG OR303203-5G
APOSOR303203-1GEA 271 EUR
APOSOR303203-1G APOSOR303203-500MG APOSOR303203-5G
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23103501
CAS nummer: 169280-82-4