4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303210-1G OR303210-500MG
APOSOR303210-1GEA 338 EUR
APOSOR303210-1G APOSOR303210-500MG
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991904
CAS nummer: 80242-24-6