6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 541 EUR
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Formule: C₈H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702034
CAS nummer: 5912-35-6