6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303221-1G OR303221-500MG
APOSOR303221-1GEA 541 EUR
APOSOR303221-1G APOSOR303221-500MG
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23697495
CAS nummer: 1392223-83-4