5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303222-1G OR303222-500MG
APOSOR303222-1GEA 541 EUR
APOSOR303222-1G APOSOR303222-500MG
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Formule: C₈H₁₃N₃O₂
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23697496
CAS nummer: 1426904-72-4