2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303230-1G OR303230-500MG
APOSOR303230-1GEA 676 EUR
APOSOR303230-1G APOSOR303230-500MG
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04110413
CAS nummer: 42729-96-4