6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303233-1G OR303233-500MG
APOSOR303233-1GEA 676 EUR
APOSOR303233-1G APOSOR303233-500MG
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Formule: C₇H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20697305
CAS nummer: 874493-61-5