4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303235-1G OR303235-500MG
APOSOR303235-1GEA 676 EUR
APOSOR303235-1G APOSOR303235-500MG
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23697509
CAS nummer: 1426904-70-2