2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303239-1G OR303239-500MG
APOSOR303239-1GEA 676 EUR
APOSOR303239-1G APOSOR303239-500MG
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₃
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23697510
CAS nummer: 62749-61-5