1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303246-1G OR303246-500MG
APOSOR303246-1GEA 676 EUR
APOSOR303246-1G APOSOR303246-500MG
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
Smeltpunt: 158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21607393
CAS nummer: 381725-50-4