3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303262-1G OR303262-500MG OR303262-5G
APOSOR303262-1GEA 338 EUR
APOSOR303262-1G APOSOR303262-500MG APOSOR303262-5G
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Formule: C₁₄H₂₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23989321
CAS nummer: 852520-45-7