Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303263-500MG OR303263-1G
APOSOR303263-500MGEA 338 EUR
APOSOR303263-500MG APOSOR303263-1G
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₀Cl₂N₄O₄
MW: 391.25 g/mol
Smeltpunt: 123…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24447578
CAS nummer: 1432896-19-9