Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303264-1G OR303264-500MG
APOSOR303264-1GEA 541 EUR
APOSOR303264-1G APOSOR303264-500MG
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂N₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24447579
CAS nummer: 1432892-68-6