N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303265-1G OR303265-500MG
APOSOR303265-1GEA 541 EUR
APOSOR303265-1G APOSOR303265-500MG
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Formule: C₁₀H₁₄ClN₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24447580
CAS nummer: 1432903-09-7