6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303274-1G OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA 103 EUR
APOSOR303274-1G APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18266837
CAS nummer: 1092523-03-9