5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303275-500MG OR303275-1G OR303275-250MG
APOSOR303275-500MGEA 71.6 EUR
APOSOR303275-500MG APOSOR303275-1G APOSOR303275-250MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14583325
CAS nummer: 714273-83-3