2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303300-1G OR303300-500MG
APOSOR303300-1GEA 182 EUR
APOSOR303300-1G APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220.314 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07161751
CAS nummer: 13399-12-7