2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303302-1G OR303302-500MG
APOSOR303302-1GEA 182 EUR
APOSOR303302-1G APOSOR303302-500MG
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Formule: C₁₂H₃₀O₂Si₂
MW: 262.536 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190609
CAS nummer: 6730-96-7