5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303307-1G OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA 676 EUR
APOSOR303307-1G APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181711
CAS nummer: 15128-88-8