(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303310-1G OR303310-500MG OR303310-5G
APOSOR303310-1GEA 182 EUR
APOSOR303310-1G APOSOR303310-500MG APOSOR303310-5G
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Formule: C₁₆H₁₄O
MW: 222.282 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025968
CAS nummer: 16619-29-7