3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303315-1G OR303315-500MG
APOSOR303315-1GEA 1070 EUR
APOSOR303315-1G APOSOR303315-500MG
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 179.259 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18785174
CAS nummer: 156258-39-8