(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303317-1G OR303317-500MG
APOSOR303317-1GEA 1420 EUR
APOSOR303317-1G APOSOR303317-500MG
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 179.259 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22644810
CAS nummer: 156406-42-7