Methyl potassium oxalate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303344-1G OR303344-500MG
APOSOR303344-1GEA 23.4 EUR
APOSOR303344-1G APOSOR303344-500MG
Methyl potassium oxalate 98%
Methyl potassium oxalate
Formule: C₃H₃O₄·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20922789
CAS nummer: 10304-09-3