Dimesna
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR303346-1G
OR303346-5G
OR303346-250MG
APOSOR303346-1GEA
74.6
EUR
APOSOR303346-1G
APOSOR303346-5G
APOSOR303346-250MG
Dimesna
Dimesna
Formule:
C₄H₈O₆S₄·2Na Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00868218 CAS nummer: 16208-51-8 |