2-Bromo-3-nonylthiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303356-10G OR303356-1G OR303356-5G
APOSOR303356-10GEA 349 EUR
APOSOR303356-10G APOSOR303356-1G APOSOR303356-5G
2-Bromo-3-nonylthiophene
2-Bromo-3-nonylthiophene
Formule: C₁₃H₂₁BrS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20922797
CAS nummer: 1398044-31-9