3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30337-1G OR30337-250MG OR30337-100MG
APOSOR30337-1GEA 64.3 EUR
APOSOR30337-1G APOSOR30337-250MG APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₄S
Smeltpunt: 177…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173720
CAS nummer: 175278-56-5