4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanol, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
OR303570-1G OR303570-500MG
APOSOR303570-1GEA 131 EUR
APOSOR303570-1G APOSOR303570-500MG
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248.126 g/mol
Smeltpunt: 79…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18733422
CAS nummer: 1173922-30-9