3,4-Dinitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303581-1G OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA 338 EUR
APOSOR303581-1G APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄N₂O₅
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00845054
CAS nummer: 35998-98-2