Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)propane-1,3-dioate
OR30383-1G OR30383-250MG
APOSOR30383-1GEA 92.1 EUR
APOSOR30383-1G APOSOR30383-250MG
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Formule: C₁₄H₁₇NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00110674
CAS nummer: 59803-35-9