tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303933-1G OR303933-500MG OR303933-5G
APOSOR303933-1GEA 271 EUR
APOSOR303933-1G APOSOR303933-500MG APOSOR303933-5G
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₀ClN₃O₅
Smeltpunt: 175…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22375448
CAS nummer: 1383468-72-1