5-Ethyl-2-methylpiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30399-1G OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA 125 EUR
APOSOR30399-1G APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Formule: C₈H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023134
CAS nummer: 104-89-2