2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303999-1G OR303999-500MG
APOSOR303999-1GEA 338 EUR
APOSOR303999-1G APOSOR303999-500MG
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10014481
CAS nummer: 68220-83-7