1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304316-1G OR304316-5G
APOSOR304316-1GEA 210 EUR
APOSOR304316-1G APOSOR304316-5G
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Formule: C₄H₇NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29060167
CAS nummer: 1818847-43-6