(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304317-1G OR304317-5G
APOSOR304317-1GEA 156 EUR
APOSOR304317-1G APOSOR304317-5G
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Formule: C₅H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21661367
CAS nummer: 1499172-23-4
UN: 1993
ADR: 3,II