2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304321-1G OR304321-250MG OR304321-500MG
APOSOR304321-1GEA 1380 EUR
APOSOR304321-1G APOSOR304321-250MG APOSOR304321-500MG
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Formule: C₅H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19229294
CAS nummer: 255882-95-2