1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304325-1G OR304325-5G
APOSOR304325-1GEA 593 EUR
APOSOR304325-1G APOSOR304325-5G
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30471612
CAS nummer: 2007919-87-9