(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304329-1G OR304329-250MG OR304329-500MG
APOSOR304329-1GEA 2060 EUR
APOSOR304329-1G APOSOR304329-250MG APOSOR304329-500MG
(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30146430
CAS nummer: 1860067-55-5