3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304332-1G OR304332-5G
APOSOR304332-1GEA 817 EUR
APOSOR304332-1G APOSOR304332-5G
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27959490
CAS nummer: 848192-94-9