N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304333-10G OR304333-1G OR304333-5G
APOSOR304333-10GEA 929 EUR
APOSOR304333-10G APOSOR304333-1G APOSOR304333-5G
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18381080
CAS nummer: 149088-16-4