cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304340-1G OR304340-250MG OR304340-500MG
APOSOR304340-1GEA 1910 EUR
APOSOR304340-1G APOSOR304340-250MG APOSOR304340-500MG
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27956964
CAS nummer: 1434141-93-1