Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304341-1G OR304341-250MG
APOSOR304341-1GEA 164 EUR
APOSOR304341-1G APOSOR304341-250MG
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₆H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27987093
CAS nummer: 1523618-35-0