3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304343-1G OR304343-5G
APOSOR304343-1GEA 239 EUR
APOSOR304343-1G APOSOR304343-5G
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Formule: C₅H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13659429
CAS nummer: 20249-17-6