cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304346-1G OR304346-250MG OR304346-500MG
APOSOR304346-1GEA 709 EUR
APOSOR304346-1G APOSOR304346-250MG APOSOR304346-500MG
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₅H₈N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28501419
CAS nummer: 1638765-32-8