2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304358-1G OR304358-5G
APOSOR304358-1GEA 219 EUR
APOSOR304358-1G APOSOR304358-5G
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Formule: C₆H₉BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847541
CAS nummer: 128312-69-6