1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304362-1G OR304362-5G
APOSOR304362-1GEA 705 EUR
APOSOR304362-1G APOSOR304362-5G
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Formule: C₇H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28098637
CAS nummer: 1584139-24-1