trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304363-1G OR304363-250MG
APOSOR304363-1GEA 476 EUR
APOSOR304363-1G APOSOR304363-250MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22397416
CAS nummer: 1383813-54-4